MTCP3040
MTC™ Bio Pure.Amp™ PCR Tube
capacity 0.2 mL, domed cap
Sinonimo/i:
PCR sample storage tubes, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(self standing star foot)
clear
domed cap
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio P3040
Capacità
0.2 mL
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- RNase, DNase, DNA, and PCR inhibitor free 0.2mL or Low Profile 0.1mL options
- Ultra-thin, uniform wall thickness
- White and frosted tubes for enhanced qPCR results
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)