MTCC2650W
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, sterile, pkg of 300 ea (individually wrapped)
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
Sterilità
sterile
Confezionamento
pkg of 300 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
MTC™ Bio C2650-W
Parametri
15,000 × g speed (max)
Capacità
50 mL
diam. × lung.
29 mm × 117 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)