MAK203
DPP4 INHIBITOR SCREENING KIT
Sufficient for 100 Fluorometric tests
Sinonimo/i:
Adenosine Deaminase Complexing Protein-2 Inhibitor Screening Kit, CD26 Inhibitor Screening Kit, Dipeptidyl-Peptidase 4 Inhibitor Screening Kit
About This Item
Prodotti consigliati
applicazioni
pharmaceutical
Metodo di rivelazione
fluorometric
Malattie correlate
endocrinological disorders, diabetes
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... DPP4(1803)
mouse ... DPP4(13482)
rat ... DPP4(25253)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Solo come componenti del kit
- DPP4 Assay Buffer
- DPP4 Substrate
- DPP4 Enzyme
- DPP4 Inhibitor, Sitagliptin
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)