MAK051
Aconitase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinonimo/i:
Aconitase Enzyme Activity Kit
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
neurological disorders; cardiovascular diseases; cancer
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... ACO1(48) , ACO2(50)
mouse ... ACO1(11428) , ACO2(11429)
rat ... ACO1(50655) , ACO2(79250)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials