MAK046
Lipase Activity Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests (with glycerol standard)
About This Item
Prodotti consigliati
impiego
sufficient for 100 colorimetric tests (with glycerol standard)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Malattie correlate
pulmonary disorders; gastrointestinal diseases; cancer
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Compatibilità
Principio
Prodotti correlati
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)