M8687
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
12 wells (TC treated with lid), flat bottom, pack of 100 ea sterile, individually wrapped
Sinonimo/i:
culture dishes, culture plates, multi dishes, Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
flat bottom wells
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
pack of 100 ea sterile, individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
Greiner 665180
Area superfic. base × volume eserciz.
3.9 cm2 × 2-4 mL
Misura
12 wells
Colore
clear
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)