M8389
MOPSO
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
β-Hydroxy-4-morpholinepropanesulfonic acid, 3-Morpholino-2-hydroxypropanesulfonic acid
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
crystalline powder
pH
6.2-7.6
Intervallo di pH utile
6.2-7.6
pKa
6.9
Solubilità
water: 0.333 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OC(CN1CCOCC1)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H15NO5S/c9-7(6-14(10,11)12)5-8-1-3-13-4-2-8/h7,9H,1-6H2,(H,10,11,12)
NUFBIAUZAMHTSP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1