M7945
Mephetyl tetrazole
≥98% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
1-[2-(4-Methoxyphenyl)ethyl]-5-(1-p-tolylcyclopropyl)-1H-tetrazole
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Colore
pale yellow
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(CCn2nnnc2C3(CC3)c4ccc(C)cc4)cc1
InChI
1S/C20H22N4O/c1-15-3-7-17(8-4-15)20(12-13-20)19-21-22-23-24(19)14-11-16-5-9-18(25-2)10-6-16/h3-10H,11-14H2,1-2H3
VREPWWBWXVLSEF-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.