M6436
Greiner FLUOTRAC™ 600 384 well plates
flat bottom black polystyrene wells, high binding surface, sterile
Sinonimo/i:
384 immunoassay plates, 384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black polystyrene
flat bottom black polystyrene wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 781077
Volume massimo
131 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
110 μL
Tipo di binding
high binding surface