M6295
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse
clone MBP-17, ascites fluid
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein, Maltose Binding Protein Antibody, Maltose Binding Protein Antibody - Monoclonal Anti-Maltose Binding Protein antibody produced in mouse, Anti-MBP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MBP-17, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
tecniche
dot blot: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:4,000 using purified, recombinant MBP
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blotting and in vitro pull-down assay in Arabidopsis thaliana and Oryza sativa proteins
- dot blot assay of MBP recombinant G protein of Oryza sativa
- C3b complement component binding assay
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?