Documenti fondamentali
M2195
Sigma-Aldrich
MOCPAC
≥95% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
Benzyl (S)-[1-(4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-ylcarbamoyl)-5-propionylaminopentyl]carbamate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H31N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
493.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
DMSO: soluble 21 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C27H31N3O6/c1-3-24(31)28-14-8-7-11-22(30-27(34)35-17-19-9-5-4-6-10-19)26(33)29-20-12-13-21-18(2)15-25(32)36-23(21)16-20/h4-6,9-10,12-13,15-16,22H,3,7-8,11,14,17H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,33)(H,30,34)/t22-/m0/s1
BFDGUJKFQRJHJM-QFIPXVFZSA-N
Azioni biochim/fisiol
Selective HDAC1 substrate (over HDAC6, class I over class II).
Caratteristiche e vantaggi
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.