Documenti fondamentali
M1816
Sigma-Aldrich
Myelin Basic Protein Kinase 1 from bovine kidney
>90% (SDS-PAGE)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
solution
Attività specifica
≥300 units/mg protein
PM
40 kDa
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Definizione di unità
One unit will incorporate one nanomole of phosphate into myelin basic protein at pH 7.0 at 30 °C
Stato fisico
Solution at 1 μg/mL in 50 mM Tris-HCl, pH 7.0, 1 mM benzamidine, 1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, 14 mM β-mercaptoethanol, and 50% glycerol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)