M1811
Greiner 384 well plates, polypropylene
120 μL/well, flat bottom black polypropylene wells
Sinonimo/i:
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black polypropylene plate
flat bottom black polypropylene wells
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
case of 100
Produttore/marchio commerciale
Greiner 781209
Volume massimo
152 μL
Misura
384 wells
Volume d’esercizio
145 μL
Colore
black
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Appropriate for applications requiring increased chemical resistance or heat stability, e.g. liquid storage or compound libraries in drug screening.
Altre note
Compatibilità
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)