M1796
(±)-3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
MDEA hydrochloride, N-Ethyl-3,4-MDA hydrochloride
Saggio
≥98% (TLC)
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Stringa SMILE
Cl[H].NCCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C12H17NO2.ClH/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11;/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3;1H
IBDIPBWIXJRJQM-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?