M1765
1-Lauroyl-rac-glycerol
≥99%
Sinonimo/i:
1-Monododecanoyl-rac-glycerol, 1-Monolaurin, 1-Monolauroyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-laurate, DL-α-Laurin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Gruppo funzionale
ketone
Tipo di lipide
neutral glycerides
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,16-17H,2-13H2,1H3
ARIWANIATODDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1