M1390
3,3′-Methylene-bis(4-hydroxycoumarin)
Sinonimo/i:
Bishydroxycoumarin, Dicoumarol, Dicumarol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Punto di fusione
290-292 °C (lit.)
Solubilità
pyridine: 50 mg/mL, clear, faintly yellow to brownish-yellow
Stringa SMILE
OC1=C(CC2=C(O)c3ccccc3OC2=O)C(=O)Oc4ccccc14
InChI
1S/C19H12O6/c20-16-10-5-1-3-7-14(10)24-18(22)12(16)9-13-17(21)11-6-2-4-8-15(11)25-19(13)23/h1-8,20-21H,9H2
DOBMPNYZJYQDGZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP2C9(1559) , VKORC1(79001)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?