M1320
Anti-MTA1 antibody, Mouse monoclonal
clone MTA1-213, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Metastasis-associated Gene 1, Anti-NuRD-70
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MTA1-213, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
75-80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, canine, rat
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTA1(9112)
mouse ... Mta1(116870)
rat ... Mta1(64520)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)