M0639
6α-Methylprednisolone
≥98%
Sinonimo/i:
11β,17α,21-Trihydroxy-6α-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 6α-Methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, Medrol, Medrone
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98%
Stato
powder
Solubilità
chloroform: methanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
applicazioni
cell analysis
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H30O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,12,14-15,17,19,23,25,27H,5,7-8,10-11H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1
VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
rat ... Nr3c1(24413)
Applicazioni
- to stimulate RPMI 8226.1 cells in order to govern the expression of human interleukin-10 (IL-10) gene
- to induce depletion of CD14+ CD16+ monocytes
- to study its effect on behavioral and sensory afferent hypersensitivity
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Organi bersaglio
Adrenal gland,Immune system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?