Documenti fondamentali
M051080
Sigma-Aldrich
DMT-dU Phosphoramidite
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
Sinonimo/i:
DMT-dU amidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H47N4O8P
Peso molecolare:
730.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)N3C=CC(=O)NC3=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C39H47N4O8P/c1-27(2)43(28(3)4)52(49-24-10-22-40)51-34-25-37(42-23-21-36(44)41-38(42)45)50-35(34)26-48-39(29-11-8-7-9-12-29,30-13-17-32(46-5)18-14-30)31-15-19-33(47-6)20-16-31/h7-9,11-21,23,27-28,34-35,37H,10,24-26H2,1-6H3,(H,41,44,45)/t34-,35+,37+,52?/m0/s1
ZGJUDTLSWZPIDW-MVFNBKNKSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)