M0445
Anti-MDMX antibody, Mouse monoclonal
clone MDMX-82, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-p53 Binding Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MDMX-82, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK 293T cells transfected with human MDMX
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM4(4194)
mouse ... Mdm4(17248)
rat ... Mdm4(304798)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3