L9918
Anticorpo anti-LRRK2 (regione C-terminale)
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-AURA17, Anti-Dardarin, Anti-Leucine-rich repeat protein kinase 2, Anti-PARK8, Anti-RIPK7, Anti-ROCO2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~240 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human LRRK2, and using rat and mouse brain extracts (S2 fraction)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRRK2(120892)
mouse ... Lrrk2(66725)
rat ... Lrrk2(300160)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)