L7007
Lysergic acid diethylamide
Sinonimo/i:
LSD, Lysergide
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1=C[C@H](CN2C)C(=O)N(CC)CC)c34
InChI
1S/C20H25N3O/c1-4-23(5-2)20(24)14-9-16-15-7-6-8-17-19(15)13(11-21-17)10-18(16)22(3)12-14/h6-9,11,14,18,21H,4-5,10,12H2,1-3H3/t14-,18-/m1/s1
VAYOSLLFUXYJDT-RDTXWAMCSA-N
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813) , HTR1A(3350) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358) , HTR6(3362)
rat ... Htr1a(24473) , Htr2a(29595) , Htr2c(25187) , Htr7(65032)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?