L5039
Laser Tough-Tags™
L × W 1.0 in. × 1.0 in.
Sinonimo/i:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyester
white
Confezionamento
pack of 1,600 ea (80 labels per sheet)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech LTTI-1000
tecniche
PCR: suitable
Lungh. × largh.
1.0 in. × 1.0 in.
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)