L3160
Monoclonal Anti-Leptin antibody produced in mouse
clone LEP-13, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-OB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LEP-13, monoclonal
PM
antigen 16 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human leptin
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Informazioni sul gene
human ... LEP(3952)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)