L0376
L-Leucine β-naphthylamide hydrochloride
leucine aminopeptidase substrate
Sinonimo/i:
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
H2O: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?