K4518
PKCγ, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
MGC57564, PKC-gamma, PKCC, PKCG, PRK CG, SCA14
About This Item
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PRECISIO® Kinase
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Attività specifica
435-589 nmol/min·mg
PM
~105 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PRKCG(5582)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1