I7526
Anti-Interleukin-4 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL4(3565)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1