I4758
Iminodiacetic acid Agarose
saline suspension
Sinonimo/i:
IDA Resin
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
saline suspension
tecniche
affinity chromatography: suitable
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
epoxy
Gruppi immobilizzati alla matrice
amino
Braccio spaziatore
12 atoms
Capacità
≥15 μmol/mL binding capacity (CuSO4)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3