I4028
Monoclonal Anti-Interleukin-18 Receptor antibody produced in mouse
clone 70625.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-IL-18 Receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
70625.111, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable (2.5μg/SUP>106 cell)
immunocytochemistry: 8-25 μg/mL
immunohistochemistry: 8-25 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL18R1(8809)
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)