I2534
Anti-Importin β antibody,Mouse monoclonal
clone 31H4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Imp β
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
31H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~97 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KPNB1(3837)
mouse ... Kpnb1(16211)
rat ... Kpnb1(24917)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunofluorescent staining
- coimmunoprecipitaion
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)