I0406
IL-6 rat
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Interleukin-6 from rat
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Interleukin-6 from rat, IL-6, recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution, suitable for cell culture
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
buffered aqueous solution
Potenza
0.01-0.06 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
predicted mol wt ~22 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.01EU/mg (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
rat ... Il6(24498)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Interleukins comprise a disparate group of cytokines and growth factors that are produced by and released from leukocytes. Interleukin-1β (1L-1β) is released primarily from stimulated macrophages and monocytes and plays a key role in inflammatory and immune responses and may induce anti-tumor immunity.