HT110332
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Durata
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup