HS4325
Microcentrifuge Tube
conical bottom, capacity 1.5 mL, pack of 1000 ea
Sinonimo/i:
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap pushfit attached cap
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS4325
Diam. tappo
13.4 mm
Capacità
1.5 mL
Diam. tubo
12.9 mm
Compatibilità
suitable for (Microcentrifugation)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Microtube Volume- 1.5 mL
- 100% polypropylene
- Attached flat cap for easy one-handed use
- Frosted writing area and a syringe pierceable cap
- Autoclavable
- Disposable