HPA078657
Anti-TBR1
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:20-1:50
Sequenza immunogenica
LLSQSSQPQSAATAPSAMFPYPGQHGPAHPAFSIGSPSRYMAHHPVITNGAYNSLLSNSSPQGYPTAGYPYPQQYG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TBR1(10716)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
LLSQSSQPQSAATAPSAMFPYPGQHGPAHPAFSIGSPSRYMAHHPVITNGAYNSLLSNSSPQGYPTAGYPYPQQYG
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi