HPA041309
Anti-BICD1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-Bicaudal d homolog 1 (Drosophila)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Sequenza immunogenica
YRQSRVTRSGSLKGPDDPRGLLSPRLARRGVSSPVETRTSSEPVAKESTEASKEPSPTKTPTISPVITAPPSSPVLDTSDIRKE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BICD1(636)
Descrizione generale
BICD1 protein interacts with:
- RAB6A (anti-RAB6A HPA059131)
- STAT3 (anti-STAT3 HPA001671)
- MAPK14 (anti-MAPK14 SAB4300499)
Immunogeno
Applicazioni
Anti-BICD1 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1