HPA037470
Anti-DNAH5 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-CILD3, Anti-Dnahc5, Anti-Dynein, axonemal, heavy chain 5, Anti-HL1, Anti-KTGNR, Anti-PCD
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
Sequenza immunogenica
EVEDAILEGNQIERIDQLFAVGGLRHLMFYYQDVEEAETGQLGSLGGVNLVSGKIKKPKVFVTEGNDVALTGVCVFFIRTDPSKAITPD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DNAH5(1767)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Anti-DNAH5 antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunofluorescence.
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HPA037470-100UL | 4061837129636 |
HPA037470-25UL | 4061841236696 |