HPA001874
Anti-ODF2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-outer dense fiber of sperm tails 2 isoform 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
Sequenza immunogenica
HKRGMKGDTVNVRRSVRVKTKNPPHCLEITPPSSEKLVSVMRLSDLSTEDDDSGHCKMNRYDKKIDSLMNAVGCLKSEVKMQKGERQMAKRFLEERKEELEEVAHELAETEHENTVLRHNIERMKEEKDFTILQKKHLQQEKE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ODF2(4957)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1