Documenti fondamentali
H9759
Sigma-Aldrich
Derivatized Silica Gel
40-63 μm mean particle size, average diameter 60 Å
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41115700
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Grado di funzionalizzazione
~22% carbon loading
Area superficiale
500 m2/g
Dimens. media particelle
40-63 μm
Dimensione pori
60 Å average diameter
Nota sulla preparazione
Prepared by the reaction of silica gel with n-octadecyltrichlorosilane. After hydrolysis of the unreacted chloro groups, hydroxyl groups are blocked with trimethylsilyl groups.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Gel di silice for column chromatography, 60
Supelco
89943
Gel di silice