H9149
α-Hydroxyalprazolam
powder, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
drug control
Home Office Schedule 4.1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Colore
white to off-white
Solubilità
methylene chloride: ~20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
OCc1nnc2CN=C(c3ccccc3)c4cc(Cl)ccc4-n12
InChI
1S/C17H13ClN4O/c18-12-6-7-14-13(8-12)17(11-4-2-1-3-5-11)19-9-15-20-21-16(10-23)22(14)15/h1-8,23H,9-10H2
ZURUZYHEEMDQBU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3