Documenti fondamentali
H9017
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide II-H disodium salt
Sinonimo/i:
α-ΔUA-[1→4]-GlcN-6S
About This Item
Formula condensata:
C12H17NO13SNa2
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.31
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥98%
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)COS([O-])(=O)=O)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(17)10(6(16)3-24-27(21,22)23)26-12-9(18)5(15)1-7(25-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
FOAZUBKCMDYJKE-HSLHGPCSSA-L
Azioni biochim/fisiol
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Altre note
In the following listings, δUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.