H7290
Anti-HtrA2 antibody produced in rabbit
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-High Temperature Requirement protein A2, Anti-HtrA serine peptidase 2, Anti-Omi, Anti-PARK13, Anti-PRSS25, Anti-Protease, Serine, 25
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36 kDa (also 50 kDa band corresponding to HtrA2 precursor)
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 2-4 μg/mL using rat liver microsomal fraction and HEK-293 cells expressing human HTRA2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTRA2(27429)
rat ... Htra2(297376)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)