H1896
Monoclonal Anti-Hepatocyte Growth Factor antibody produced in mouse
clone 24612.111, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Anti-HGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24612.111, monoclonal
Stato
lyophilized powder
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: 0.5-1 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HGF(3082)
Immunogeno
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?