GW20088F
Anti-HDL antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
chicken
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Genway 15-288-20088F
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSD11B1(3290)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1