GS39
GST T2-2, Recombinant Rat
Sinonimo/i:
glutathione S-transferase, theta 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
Attività specifica
13.18 (using spectrophotometric determination of NADPH oxidation coupled to the glutathione peroxidase activity of GST T2-2 on cumene hydroperoxide (1.5 mM) in the presence of reduced glutathione (1 mM) in 100 mM NaPO4 (pH 7.0) at room temperature.)
PM
23 kDa
Concentrazione
2.44 mg/mL
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
rat ... Gstt2(29487)
Azioni biochim/fisiol
Stoccaggio e stabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1