GE28-9356-06
HiPrep™ 16/60 Sephacryl® S-500 HR
Cytiva 28-9356-06, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
Sinonimo/i:
Sephacryl S-500 HR
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene (PP)
PM
40000-20000000 Da (globular proteins)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9356-06
Parametri
<0.5 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
Volume del letto
120 mL
Lungh. × diam. int. colonna
60 cm × 16 mm
Matrice
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
Gruppo funzionale matrice
dextran-acrylamide phase
Dimens. media delle particelle
50 μm
cleaning
2-13
Intervallo di esercizio
3-11
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl Dextran/bisacrylamide matrix.
- Gel filtration columns for Low to medium pressure ÄKTA® systems.
- Well-established in industrial production.
- The HiPrep™ Sephacryl® series offers reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Convenient, prepacked HiPrep™ Sephacryl® columns speed up Protein purification.
Compatibilità
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This page shows how to perform a separation with a sephacryl column from GE Healthcare which are Size Exclusion Chromatography media prepared by covalently cross-linking allyl dextran with N,N’-methylene bisacrylamide.