Documenti fondamentali
GE28-9165-37
HiTrap® Capto DEAE
Cytiva 28-9165-37, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
Descrizione
Ion Exchanger Type (value)
Confezionamento
pack of 5 × 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 28-9165-37
Parametri
<4 mL/min flow rate
42 psi
Dimensioni del letto
7 mm × 25 mm
Volume del letto
1 mL
Diam. int. colonna
7 mm
Matrice
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
Diametro medio
90 μm (d50v)
cleaning
2-14
Intervallo di esercizio
2-12
Compatibilità
suitable for bioprocess medium
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Altre note
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Note legali
Capto is a trademark of Cytiva
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)