Documenti fondamentali
GE27-1850-04
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate, disodium, crystalline (dATP)
Cytiva 27-1850-04, pkg of 250 mg
About This Item
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.52
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 250 mg
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 27-1850-04
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate, disodium, crystalline (dATP).
Applicazioni
  • For applications requiring dNTPs of high purity such as amplification, dideoxy sequencing, labeling, mutagenesis, cDNA synthesis, and expression profiling.
  • High Purity dNTPs are functionally tested in long PCR* to be PCR-qualified, and meet or exceed criteria for high-quality sequencing with Thermo Sequenase DNA Polymerase.
  • High purity: > 98% triphosphate, as confirmed by chromatographic analysis and 31P nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
  • These dNTPs are supplied as solids. For high purity solutions dNTPs, see the improved "illustra Solutions dNTPs".
Stoccaggio e stabilità
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Risultati analitici
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Note legali
illustra is a trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
dUTP PCR Grade, sodium salt
Roche
DUTP-RO
dUTP