GE17-0452-01
Pharmalyte® 4-6.5
Cytiva 17-0452-01
Sinonimo/i:
4-6.5 Pharmalyte, Pharmalyte Gradient
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Caratteristiche
wetted part: no
Confezionamento
pkg of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Cytiva 17-0452-01
Condizioni di stoccaggio
(S-re at 2°C - 8°C.)
Colore
Colorless to light yellow
Solubilità
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- High buffer capacity per pH unit
- Linear and reproducible pH gradient
- High resolution
- Available in five broad-range and four narrow-range pH intervals
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This page describes components of rehydration solutions for use in 2-D Electrophoresis with GE Healthcare products.
Protocolli
Protease Inhibitor Mix from GE Healthcare inhibits serine, cysteine, metalloproteases, and calpain proteases and is suitable for animal and plant tissues, yeast, and bacteria.
Sample Grinding Kit from GE Healthcare is designed to disrupt cell or tissue samples for protein extraction.
Rehydration Solutions
This page describes two-dimensional separation of protein samples with GE Healthcare products.