Documenti fondamentali
G8168
Sigma-Aldrich
G418 disulfate salt
solution, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Antibiotico G418
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H40N4O10 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
ID PubChem:
NACRES:
NA.76
product name
G 418, 50 mg/mL in H2O, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
Micromonospora echinospora
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution
Potenza
50-60 mg per mL
PM
692.7
Confezionamento
pkg of 10 and 100 mL
Concentrazione
50 mg/mL in H2O
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Colore
colorless
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear
Spettro attività antibiotica
parasites
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.CN[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OC[C@@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H]([C@H](C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O
InChI
1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
UHEPSJJJMTWUCP-NKCAIAFTSA-N
Descrizione generale
Struttura chimica: amminoglicoside
Applicazioni
Il G418 disolfato è un antibiotico aminoglicosidico strutturalmente simile alla gentamicina utilizzato per la selezione e il mantenimento delle cellule procariote ed eucariote. Le concentrazioni ottimali per la selezione e il mantenimento variano in base alle linee cellulari. Batteri e alghe richiedono 5 μg/mL o meno, mentre le cellule animali possono richiedere 300-500 μg/mL.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La G418 blocca la sintesi dei polipeptidi e l′allungamento delle proteine inibendo la sintesi in corrispondenza dei ribosomi 70S e 80S.
Spettro antimicrobico: La G418 seleziona le cellule stabilmente trasfettate con un costrutto promotore di iNOS e il gene della resistenza alla neomicina e mostra un′attività contro protozoi ed elminti.
Avvertenza
Il prodotto è stabile per due anni se conservato a 2-8 °C.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Kelvin Kai-Wan Hui et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(3), 1784-1797 (2018-12-15)
Aberrant regulation of programmed cell death (PCD) has been tied to an array of human pathologies ranging from cancers to autoimmune disorders to diverse forms of neurodegeneration. Pharmacologic modulation of PCD signalling is therefore of central interest to a number
Joan Lin-Cereghino et al.
Yeast (Chichester, England), 25(4), 293-299 (2008-03-11)
The methylotrophic yeast, Pichia pastoris, is widely used as a host organism for the expression of heterologous proteins. Currently, the Zeocin and blasticidin resistance genes are the only dominant selectable markers that can be used for primary selection of transformants.
Jieru Li et al.
Nature structural & molecular biology, 27(11), 1032-1040 (2020-09-23)
Transcription activation by distal enhancers is essential for cell-fate specification and maintenance of cellular identities. How long-range gene regulation is physically achieved, especially within complex regulatory landscapes of non-binary enhancer-promoter configurations, remains elusive. Recent nanoscopy advances have quantitatively linked promoter
Luis M Molinos-Albert et al.
Retrovirology, 11, 44-44 (2014-06-10)
The MPER region of the HIV-1 envelope glycoprotein gp41 is targeted by broadly neutralizing antibodies. However, the localization of this epitope in a hydrophobic environment seems to hamper the elicitation of these antibodies in HIV infected individuals.We have quantified and
Lene Halkjær et al.
Frontiers in immunology, 11, 774-774 (2020-05-21)
We aimed at establishing a sensitive and robust assay for estimation of systemic complement activation at complement component C3 level in mouse and human plasma samples. In order to capture the activation products iC3b and C3dg in a specific and
Articoli
Our lentiviral vector systems are developed with enhanced safety features. Numerous precautions are in place in the design of our lentiviruses to prevent replication. Good handling practices are a must.
Successful targeting relies on optimizing key sensitive steps in the process, including lentiviral transduction. Below are some helpful handling and titration tips from our R&D lentiviral experts.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Protocolli
You are not alone designing successful CRISPR, RNAi, and ORF experiments. Sigma-Aldrich was the first company to commercially offer lentivirus versions of targeted genome modification technologies and has the expertise and commitment to support new generations of scientists.
FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorting) provides a method for sorting a mixed population of cells into two or more groups, one cell at a time, based on the specific light scattering and fluorescence of each cell. This method provides fast, objective, and quantitative recording of fluorescent signals from individual cells.