G4046
Anti-Glucocerebrosidase
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-D-glucosyl-N-acylsphingosine glucohydrolase, Anti-GBA, Anti-GBA1, Anti-Glucosidase, beta (Gluc), Anti-Glucosylceramidase (GlcCerase), Anti-Lysosomal glucocerebrosidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~60 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell lysate expressing human glucocerebrosidase (GBA) or SH-SY-5Y cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GBA(2629)
mouse ... Gba(14466)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1